Learn More
3M™ E-A-R™ Push-In-Ohrstöpsel
Click to view available options
Corded:
Mit Trageband
Uncorded
Packungsgröße:
100 Paare
50 Paare
Beschreibung
- Push-in-Ohrstöpseln lassen sich mit einem sanften Druck einfache und haltbar einsetzen
- Die Schaumstoffspitze muss nicht angefasst werden und ist daher hygienischer
- Die Schaumstoffspitze ist für einfacheres Einsetzen geformt und dimensioniert
- Der blaue flexible Stiel erleichtert das Einsetzen und Entfernen und sorgt dafür, dass die Spitzen sauber bleiben, wenn die Hände des Trägers schmutzig sind
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb, Blau |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
| Verpackungsart | Polybeutel; |
| Paare pro Packung | 400 Paar/Box. |
| Rauschunterdrückung (NRR) | 38 dB |
| Corded | Mit Trageband |
| Produkttyp | Push-in-Gehörschutzstöpsel |
| dielektrisch | Nein |
| Material | Polyurethan |