Learn More
3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft™ neongelbe Prüfohrstöpsel
Click to view available options
:
Farbe: Gelb
Beschreibung
- Diese Prüfohrenstöpsel sind mit einem Sondenschlauch für die Verwendung bei der Ohrenstöpselprüfung mit dem 3M™ E-A-RFIT™ Überprüfungssystem angepasst
- Prüfohrstöpsel können nicht als Gehörschutz verwendet werden
- Prüfohrstöpsel für die Verwendung mit 3M™ E-A-RFIT™ Überprüfungssystem
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Größe | Universal |
| Verpackungsart | Polybeutel; |
| Paare pro Packung | 50 Paar/Box. |
| Rauschunterdrückung (NRR) | 33 dB |
| Plug Shape | Spitz zulaufend |
| Produkttyp | Gehörschutzstöpsel |
| dielektrisch | Nein |
| Material | Polyurethan |