Learn More
3M™ E-A-R™ Classic™ SuperFit™ Ohrstöpsel-Nachfüllflasche
Product Code. 15789837
Click to view available options
:
Farbe: Gelb, orange
Product Code. 15789837
Brand: 3M™ 7000089399
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Nachfüllflasche für 3M™ E-A-R™ Classic™ SuperFit™ Ohrstöpsel mit einzigartigem Einpassring zur leichten Erkennung, wenn der Ohrstöpsel richtig sitzt.
  • Nachfüllflasche mit 500 3M™ E-A-R™ Classic™ Superfit™ 33 Ohrstöpseln für 3M™ One-Touch-Ohrstöpselspender
  • Ohrstöpsel mit orangefarbenem Einpassring, sodass einfach zu sehen ist, wenn der Ohrstöpsel richtig eingesetzt ist
  • Wenn die orange Farbe nicht mehr sichtbar ist, ist die beste Passform erreicht
  • Der Ohrstöpsel-Spender dient als Erinnerung an das Tragen von Gehörschutz und macht Ohrstöpsel in lauten Umgebungen für Vollzeitbenutzer und Besucher verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Yellow, Orange
Verpackungsart Refill Bottle
Paare pro Packung 500 Paar/Flasche
Produkttyp Gehörschutzstöpsel
dielektrisch Nein