Learn More
3M™ E-A-R™ Classic™ Ohrstöpsel Vial
Click to view available options
Farbe: Gelb
Beschreibung
- Setzte als weltweit erster Schaumstoff-Ohrstöpsel den Standard im Gehörschutz
- Niederdruckschaum mit langsamer Wiederherstellung passt sich der Form des Gehörgangs an und sorgt so für mehr Komfort und Tragbarkeit
- Feuchtigkeitsbeständig – zur Beibehaltung einer gleichbleibenden Expansionszeit, auch in feuchten Umgebungen
- Die texturierte Oberfläche hilft beim Fixieren der Ohrstöpsel
Spezifikation
Farbe | Gelb |
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
Verpackungsart | Polybeutel; |
Paare pro Packung | 2000 Paar/Box |
Rauschunterdrückung (NRR) | 28 dB |
Corded | Uncorded |
dielektrisch | Nein |
Material | PVC |