Learn More
3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel FP-01-000
Artikelnummer. 15709857 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe: Gelb
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15709857 Farbe: Gelb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15709857 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000103736
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.00 CHF
    62.42 CHF / 250 Paare
    Sparen 11.58 CHF
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
3M™ E-A-R™ Classic™ Earplugs FP-01-000 – erfüllt mit seinem proprietären Schaumstoff und seiner bevorzugten zylindrischen Form die Umweltanforderungen.
  • Setzte als weltweit erster Schaumstoff-Ohrstöpsel den Standard im Gehörschutz
  • Niederdruckschaum mit langsamer Wiederherstellung passt sich der Form des Gehörgangs an und sorgt so für mehr Komfort und Tragbarkeit
  • Feuchtigkeitsbeständiges Material zur Beibehaltung einer gleichbleibenden Expansionszeit, auch in feuchten Umgebungen
  • Die texturierte Oberfläche hilft beim Fixieren der Ohrstöpsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Gelb
Paare pro Packung 5 Paar/Box.
Rauschunterdrückung (NRR) 28 dB
Corded Uncorded
Produkttyp Gehörschutzstöpsel