Learn More
Tocris Bioscience™ E 64d
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Beschreibung
Inhibitor of cathepsins B and L; also thought to inhibit calpain. Inhibits lysosomal proteases and interferes with autolysosomal digestion when used in combination with pepstatin A (Cat. No. 1190). Lysosome and cell permeable.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | E 64d |
| CAS | 88321-09-9 |
| Menge | 1 mg |
| Summenformel | Gehäuse C17H30N2O5 |
| Formelmasse | 342.43 |
| Reinheit | >98% |
| Molekulargewicht | 342.436 |