Learn More
(E)-4-Hydroxycrotonsäureethylester (~85%), TRC
Artikelnummer. 30388916
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30388916 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30388916 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH918465250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (E)-4-Hydroxycrotonoic Acid Ethyl Ester
CAS 10080-68-9
Summenformel C6H10O3
Menge 250 mg
Synonym Ethyl trans-4-Hydroxy-2-butenoate, (2E)-4-Hydroxy-2-butenoic Acid Ethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O3/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h3-4,7H,2,5H2,1H3/b4-3+
SMILES CCOC(=O)\C=C\CO
IUPAC-Name Ethyl-(E)-4-hydroxybut-2-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 130.14
Formelmasse 130.063