Learn More
- Home
- Products
- Schläuche
- Kunststoffschläuche
- Tygon E-3603 Laborschläuche
Tygon E-3603 Laborschläuche
Artikelnummer. 30053745 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1 in.
1/16 in.
1/2 in.
1/2 in.
1/32 in.
1/4 in.
1/8 in.
1/8 in.
1 in.
3/16 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
5/8 in.
7/16 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1 in.
1-1/2 in.
1-1/8 in
1/14 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
11/16 in.
13/16 in.
3/16 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/32 in.
7/32 in.
7/8 in.
9/16 in.
9/16 in.
Packungsgröße:
15 Meter
30 product options available for selection
| Artikelnummer. | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Packungsgröße |
|---|---|---|---|
| 30053745 | 1/32 in. | 3/32 in. | 15 Meter |
| 30053006 | 3/16 in. | 5/16 in. | 15 Meter |
| 30053118 | 1/16 in. | 3/16 in. | 15 Meter |
| 30053473 | 3/32 in. | 7/32 in. | 15 Meter |
| 30053760 | 3/8 in. | 1/2 in. | 15 Meter |
| 30053696 | 5/16 in. | 1/2 in. | 15 Meter |
| 30053276 | 5/8 in. | 3/16 in. | 15 Meter |
| 30054313 | 3/8 in. | 9/16 in. | 15 Meter |
| 30053495 | 5/8 in. | 7/8 in. | 15 Meter |
| 30053718 | 3/4 in. | 1-1/8 in | 15 Meter |
| 30052943 | 3/16 in. | 3/8 in. | 15 Meter |
| 30053720 | 3/32 in. | 5/32 in. | 15 Meter |
| 30053855 | 3/4 in. | 1 in. | 15 Meter |
| 30053739 | 1 in. | 1/14 in. | 15 Meter |
| 30053867 | 1/2 in. | 13/16 in. | 15 Meter |
| 30053227 | 1/8 in. | 3/16 in. | 15 Meter |
| 30054243 | 3/8 in. | 5/8 in. | 15 Meter |
| 30053189 | 1/4 in. | 1/2 in. | 15 Meter |
| 30054308 | 1/2 in. | 11/16 in. | 15 Meter |
| 30053770 | 1/4 in. | 3/8 in. | 15 Meter |
| 30053676 | 1/2 in. | 3/4 in. | 15 Meter |
| 30053448 | 7/16 in. | 9/16 in. | 15 Meter |
| 30053022 | 1/4 in. | 7/16 in. | 15 Meter |
| 30053469 | 5/16 in. | 9/16 in. | 15 Meter |
| 30053520 | 5/16 in. | 7/16 in. | 15 Meter |
| 30053059 | 1/16 in. | 1/8 in. | 15 Meter |
| 30053736 | 5/32 in. | 7/32 in. | 15 Meter |
| 30053109 | 1/8 in. | 1/4 in. | 15 Meter |
| 30053632 | 1/2 in. | 5/8 in. | 15 Meter |
| 30054207 | 1 in. | 1-1/2 in. | 15 Meter |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
30053745
Supplier
Tygon
Supplier No.
ACF00001
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
This item is not returnable.
View return policy
Description
Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht Ihnen bei der Auswahl der Schläuche zur Verfügung. Die glatte, polierte Innenwand verhindert Ablagerungen. Ausgezeichnete Chargenkonstanz für reproduzierbare Ergebnisse. Hervorragende Biegeermüdungsbeständigkeit. BPA- und Phthalat-frei
Specifications
Specifications
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/32 in. |
| Material | Tygon E-3603 |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 3/32 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 50 ft. |
| Farbe | Klar |