Learn More
E-3-(Tributylstannyl)-2-Propen-1-amin, TRC
Artikelnummer. 30452091
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30452091 500 mg
30453738 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30452091 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT773975500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 202115-92-2
Summenformel C15 H33 N Sn
Molekulargewicht (g/mol) 346.14
IUPAC-Name (E)-3-tributylstannylprop-2-en-1-amin
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)\C=C\CN
Specifications
Chemischer Name oder Material E-3-(Tributylstannyl)-2-propen-1-amine
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/3C4H9.C3H6N.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-3-4;/h3*1,3-4H2,2H3;1-2H,3-4H2;
Formelmasse 347.1635