Learn More
(E)-3,3-Diethoxy-1-Propenylboronsäure-Pinacolester, 97 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 10175847 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10175847 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10175847 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 430280010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (E)-3, 3-Diethoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester
CAS 153737-25-8
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Siedepunkt 135.0°C to 145.0°C (0.1 Torr)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Summenformel C13H25BO4
Brechungsindex 1.441
MDL-Nummer MFCD03788737
Menge 1 g
Synonym 3,3-diethoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester, e-2-3,3-diethoxyprop-1-en-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,3-diethoxy-trans-1-propenylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-3,3-diethoxy-1-propen-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-e-3,3-diethoxy-1-propenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-1e-3,3-diethoxyprop-1-en-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, e-3,3-diethoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester, 3,3-diethoxy-1-propenylboronic acid picanol ester, e + z, 3-propene aldehyde-boronic acid pinacol ester diethyl acetal, e-2-3,3-diethoxyprop-1-enyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
InChI-Schlüssel ZXGPKUGXWIEUJA-MDZDMXLPSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C=CC(OCC)OCC
IUPAC-Name 2-[(E)-3,3-Diethoxyprop-1-enyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
Molekulargewicht (g/mol) 256.15
PubChem CID 11065022
Formelmasse 256.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig