Learn More
(E)-2-Pentenal, TRC
Artikelnummer. 30423358
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30423358 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30423358 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2700055G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (E)-2-Pentenal
CAS 1576-87-0
Summenformel C5H8O
Menge 5 g
Synonym 2-trans-Pentenal, trans-2-Pentenal, (2E)-2-Pentenal
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h3-5H,2H2,1H3/b4-3+
SMILES CC\C=C\C=O
IUPAC-Name (E)-pent-2-enal
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
Formelmasse 84.0575