Learn More
(E)-2-Hepten-1-al 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30315257
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Unit Size:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30315257 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30315257 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA14128050AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material (E)-2-Hepten-1-al
CAS 18829-55-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (E)-2-Hepten-1-al
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H12 O
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2-Heptenal, (E)- (8CI), (2E)-2-Heptenal, (2E)-Heptenal, (E)-2-Heptenal, 2-trans-Heptenal, n-Hept-trans-2-enal, trans-2-Hepten-1-al, trans-2-Heptenal
InChI-Formel InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3/b6-5+
SMILES CCCC\C=C\C=O
IUPAC-Name (E)-Hept-2-enal
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 112.17
Menge 1 mL
Formelmasse 112,0888 g/mol