Learn More
E)-1-Hexen-1,2-Diboronsäure-bis(Pinacol)-Ester, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (E)-1-Hexene-1,2-diboronic acid bis(pinacol) ester |
| Dichte | 0.954 |
| Siedepunkt | 102°C to 104°C (0.08 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.456 |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 7768251 |
| Formelmasse | 336.09 |
| Reinheit (%) | 98% |