Learn More
E)-1-Hepten-1,2-Diboronsäure-bis(pinacol)-Ester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395455
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11395455 1 g 1 Gramm
11305465 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395455 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19649.03
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 307531-74-4
Summenformel C19H36B2O4
Molekulargewicht (g/mol) 350.113
MDL-Nummer MFCD02683463
InChI-Schlüssel KBMWLQPDFRGVTD-PFONDFGASA-N
Synonym 1-cis-1,2-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl heptene, e-1-heptene-1,2-diboronic acid bis pinacol ester, 1,2-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1-heptene, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1e-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hept-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-e-1-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hept-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hept-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 5708398
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[(E)-1-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)hept-1-en-2-yl]-1,3,2-dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C=C(B2OC(C(O2)(C)C)(C)C)CCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (E)-1-Heptene-1,2-diboronic acid bis(pinacol) ester
Siedepunkt 108°C (0.08 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
Beilstein 8859280
Formelmasse 350.12
Reinheit (%) 98%