Learn More
Dysprosium(III)-nitratpentahydrat, hellgelbe kristalline Aggregate, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781894
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11327657
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012922.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10031-49-9 | DyH10N3O14 | 438.59 g/mol
Dysprosium(III) nitrate pentahydrate is used to prepare carboxylate-based dinuclear dysprosium compound by reacting with n-butyric acid and triethylamine using methanol as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10031-49-9
Summenformel DyH10N3O14
Molekulargewicht (g/mol) 438.59
MDL-Nummer MFCD00149683
InChI-Schlüssel NOTQUFQJAWMLCE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name dysprosium(3+) pentahydrate trinitrate
SMILES O.O.O.O.O.[Dy+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dysprosium(III) nitrate pentahydrate
Schmelzpunkt 88.6°C
Namenshinweis Rare Earth Oxides Content
Farbe Gelb
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 438.59 (348.51 Anhydrous)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dysprosium(III) nitrate pentahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dysprosium(III) nitrate, pentahydrate