Learn More
Dysprosium(III)-jodid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343877
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11343877
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035693.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 15474-63-2 | DyI3 | 543.213 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15474-63-2
Summenformel DyI3
Molekulargewicht (g/mol) 543.213
MDL-Nummer MFCD00016072
InChI-Schlüssel RZQFCZYXPRKMTP-UHFFFAOYSA-K
Synonym dysprosium iii iodide, dysprosium triiodide, dysprosium iodide, acmc-20al3a, dysprosium iii ; iodide, dysprosium 3+ triiodide, dysprosium iii iodide, anhydrous
PubChem CID 84931
IUPAC-Name Dysprosium(3+);triiodid
SMILES [I-].[I-].[I-].[Dy+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dysprosium(III) iodide
Schmelzpunkt 955°C
Namenshinweis Ultra dry
Farbe Grün bis Gelb
Physikalische Form Flocken
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 543.21
Reinheit (%) 99.99%
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch