Learn More
Dysprosium(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11366908
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dysprosium(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366908
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11366908
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013656.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13569-80-7
Dysprosium(III) fluoride, anhydrous is used for vacuum deposition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13569-80-7
MDL-Nummer MFCD00016071
Spezifikation
Siedepunkt 2200°C
Chemischer Name oder Material Dysprosium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1360°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalliner Klumpen
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 219.5
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton™
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 7.5 g/mL
Name des Produkts
Dysprosium(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >