Learn More
Dysprosium(III)-chloridhydrat, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dysprosium(III) chloride hydrate |
| Physikalische Form | Nass-kristalline Aggregate |
| Menge | 5 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
| Formelmasse | 268.86 (Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 99.99% |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |