Learn More
Dysprosium(III)-chloridhydrat, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351069
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11351069
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011317.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00010984
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dysprosium(III) chloride hydrate
Physikalische Form Nass-kristalline Aggregate
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 268.86 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Empfindlichkeit Hygroskopisch