Learn More
Dysprosium(III)-2,4-Pentandionathydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049210
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11306678
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013219.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14637-88-8 | C15H21DyO6 | 459.83 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14637-88-8
Summenformel C15H21DyO6
Molekulargewicht (g/mol) 459.83
MDL-Nummer MFCD00013489
InChI-Schlüssel VABPDCUJKLETFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dysprosium acetylacetonate hydrate, dysprosium,tris 2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11
PubChem CID 121233142
IUPAC-Name Dysprosium;(Z)-4-hydroxypent-3-en-2-on
SMILES [Dy+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dysprosium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 459.83 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch