Learn More
Dysprosium für AAS 1 g/L HNO₃ -Matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12963145 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
12963145 100 ml Flasche -
12973145 500 ml Flasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12963145 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. B 016 100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-91-6
Summenformel Dy
Molekulargewicht (g/mol) 162.50
MDL-Nummer MFCD00010982
InChI-Schlüssel KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
IUPAC-Name Dysprosium
SMILES [Dy]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dysprosium
Verpackung Flasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/l ±0.002 g/l
Typ Standardlösung für die Atomabsorptionsspektrometrie mit Flammen-Einzelelement
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Menge 100 ml