missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DYRK2 Recombinant Human Protein

DYRK2 is also known as dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 2. Recombinant full-length human DYRK2 was expressed in E. coli cells using an N-terminal GST tag.

574.00 CHF - 8710.00 CHF

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
Zusammensetzung 50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.25mM DTT, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.1mM PMSF, 25% glycerol
Molekulargewicht 92.9kDa
Lagerungsbedingungen Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
Gen-Alias FLJ21217, FLJ21365
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15428973
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6331
10μg
574.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 11-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15438973
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6332
100μg
1942.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 11-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15448973
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6333
1mg
8710.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 11-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

DYRK2 belongs to a family of protein kinases whose members are presumed to be involved in cellular growth and/or development and is defined by structural similarity of their kinase domains and their capability to autophosphorylate on tyrosine residues. DYRK2 expressed in E. coli demonstrated tyrosine autophosphorylation and catalyzed phosphorylation of histones H3 and H2B in vitro. DYRK2 also regulates p53 to induce apoptosis in response to DNA damage.

  • Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
  • Protocols available for simple use and optimized performance
  • Multiple pack sizes available for convenient use
Spezifikation

Spezifikation

Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
92.9kDa
FLJ21217, FLJ21365
Recombinant
50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.25mM DTT, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.1mM PMSF, 25% glycerol
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
Human
GST Tag
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications