Learn More
JULABO™ DYNEO™ DD Einhängeheizthermostat
Artikelnummer. 15930257
Click to view available options
Enthält:
Analoge Schnittstelle
RS232-Schnittstelle
Schnittstelle nicht enthalten
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15930257
Marke: JULABO™ 9021000.D
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet maximale Flexibilität und kann dank Universalklemme in jedem Badetank bis 50 Liter verwendet werden. Die mehrsprachige 3,5-Zoll-Farbanzeige und der einzigartige Drehknopf sorgen für eine einfache und intuitive Anwendung.
  • Flexible Montageoptionen
  • Für interne und externe Anwendungen
  • Leistungsstarke und stufenlos einstellbare Druckpumpe
  • Flussrate 23 l/min, Druck 0,6 bar
  • Einfaches Umschalten zwischen interner und externer Umwälzung
  • Große TFT-Farbanzeige, mehrsprachige Schnittstelle
  • Der zentrale Drehknopf (Regler) vereinfacht die Anwendung
  • Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Programmschritte
  • Integrierte externe Pt100-Verbindung
  • USB-Anschluss
Spezifikation
Flussrate 8 bis 23 l/min
Display 3,5 in. TFT-Display
Externe Umwälzung Ja
Eigenschaften Heizungs-Tauch-Thermostate
Heizleistung 2 kW
Enthält RS232-Schnittstelle
Modell DYNEO™ DD
Nebenstrom 0,1 bis 0,6 bar
Maximale Temperatur (metrisch) 20°C bis 200°C
Temperaturstabilität ±0,01°C
Abmessungen (L x B x H) 13,2 x 16 x 35,5 cm
Gewicht (metrisch) 2,5 kg