Learn More
JULABO™ DYNEO™ DD Einhängeheizthermostat
Click to view available options
Enthält:
Analoge Schnittstelle
RS232-Schnittstelle
Schnittstelle nicht enthalten
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Flexible Montageoptionen
- Für interne und externe Anwendungen
- Leistungsstarke und stufenlos einstellbare Druckpumpe
- Flussrate 23 l/min, Druck 0,6 bar
- Einfaches Umschalten zwischen interner und externer Umwälzung
- Große TFT-Farbanzeige, mehrsprachige Schnittstelle
- Der zentrale Drehknopf (Regler) vereinfacht die Anwendung
- Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Programmschritte
- Integrierte externe Pt100-Verbindung
- USB-Anschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Flussrate | 8 bis 23 l/min |
| Display | 3,5 in. TFT-Display |
| Externe Umwälzung | Ja |
| Eigenschaften | Heizungs-Tauch-Thermostate |
| Heizleistung | 2 kW |
| Enthält | Analoge Schnittstelle |
| Modell | DYNEO™ DD |
| Nebenstrom | 0,1 bis 0,6 bar |
| Maximale Temperatur (metrisch) | 20°C bis 200°C |
| Temperaturstabilität | ±0,01°C |
| Mehr anzeigen |