missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JULABO™ DYNEO™ DD-BC12 Heizthermostat

Für interne und externe Anwendungen, ausgestattet mit geschlossenen Badetanks. Gut isolierte Tanks besitzen Kühlschlange zur Gegenkühlung. Integriertes Ablaufventil ermöglicht sicheres und sauberes Entleeren des Tanks.

Marke:  JULABO™ 9021512.A

Additional Details : Gewicht : 11.99000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15910267

  • 4525.00 CHF / 1 Stück


Verfügbar ab
22-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Geeignet für interne und externe Anwendungen
  • Leistungsstarke und stufenlos einstellbare Druckpumpe
  • Flussrate 22 l/min, Druck 0,6 bar
  • Einfaches Umschalten zwischen interner und externer Umwälzung
  • Große TFT-Farbanzeige, mehrsprachige Schnittstelle
  • Der zentrale Drehknopf (Regler) vereinfacht die Anwendung
  • Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Programmschritte
  • Integrierte externe Pt100-Verbindung
  • USB-Anschluss
  • Badabdeckung im Lieferumfang enthalten
  • Der integrierte Ablass sorgt für leichte und sichere Entleerung der Flüssigkeit.
  • Badetank mit hochwertiger Wärmedämmung
Spezifikation

Spezifikation

22 x 20 / 15 cm
3,5 Zoll-TFT-Display
Heizthermostat
DYNEOtrade; DD-BC12
+20 bis +200 °C
11.9 kg
8 bis 23 l/min
200-230 V/50-60 Hz, 100-115 V/50-60 Hz
33 x 49 x 47 cm
Ja
Analogschnittstelle
0,1 bis 0,6 bar
±0.01°C
8,5 bis 12 l
2 kW
Videos
Dokumentation