Learn More
JULABO™ DYNEO™ DD-601 F Kühl-/Heizthermostat
Artikelnummer. p-7162332
Click to view available options
Enthält:
Analogschnittstelle
RS232-Schnittstelle
Schnittstelle nicht enthalten
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15960277
Marke: JULABO™ 9021705
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Umwälzthermostate haben einen großen Arbeitstemperaturbereich. Umwälzpumpen für Kühlbäder eignen sich sowohl für interne als auch für externe Anwendungen. Die Pumpenleistung beträgt 22 l/min bei einem Druck von 0,6 bar. Die Kühlmaschinen arbeiten auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen bis +40 °C präzise und zuverlässig
  • Leistungsstarke Kühlmaschinen
  • Geeignet für interne und externe Anwendungen
  • Das optimierte Design der Kühlschlange spart Platz im Badetank
  • Leistungsstarke und stufenlos einstellbare Druckpumpe
  • Flussrate 22 l/min, Druck 0,6 bar
  • Einfaches Umschalten zwischen interner und externer Umwälzung
  • Große TFT-Farbanzeige, mehrsprachige Schnittstelle
  • Der zentrale Drehknopf (Regler) vereinfacht die Anwendung
  • Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Programmschritte
  • Integrierte externe Pt100-Verbindung
  • USB-Anschluss
  • RS232-Schnittstelle oder analoge Schnittstellen (optional)
  • Badabdeckung im Lieferumfang enthalten
  • Der integrierte Ablass sorgt für leichte und sichere Entleerung der Flüssigkeit.
Spezifikation
Beschreibung Kälte-/Heizungsumwälzpumpe
Kapazität (metrisch) 8 bis 10 l
Kühlleistung 0,6 kW
Flussrate 8 bis 23 l/min
Display 3,5 in. TFT-Display
Heizleistung 2 kW
Enthält Schnittstelle nicht enthalten
Modell DYNEO™ DD-601F
Nebenstrom 0,1 bis 0,6 bar
Maximale Temperatur (metrisch) -35°C bis 200°C
Abmessungen (L x B x H) 36 x 46 x 74 cm
Innentiefe (metrisch) 20 cm
Gewicht (metrisch) 38,2 kg
Spannung 100 V/50-60 Hz, 115 V/60 Hz, 200-230 V/50-60 Hz