Learn More
Julabo™ DYNEO™ DD-600 F Kühl-/Heizthermostat
Artikelnummer. p-7160840
Click to view available options
Enthält:
RS232-Schnittstelle
Schnittstelle nicht im Lieferumfang enthalten
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15960221
Marke: Julabo™ 9021704
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Neue Temperaturregelungstechnologie für anspruchsvolle Anwendungen
DYNEO™ DD Umwälzpumpen für Kühlbäder haben einen weiten Arbeitstemperaturbereich. Umwälzpumpen für Kühlbäder eignen sich sowohl für interne als auch für externe Anwendungen. Die mehrsprachige 3,5-Zoll-Farbanzeige und der einzigartige Drehknopf sorgen für eine einfache und intuitive Anwendung. Die Pumpenleistung beträgt 22 l/min bei einem Druck von 0,6 bar. Die Kühlmaschinen arbeiten auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen bis +40 °C präzise und zuverlässig
Vorteile:
  • Leistungsstarke Kühlmaschinen
  • Geeignet für interne und externe Anwendungen
  • Das optimierte Design der Kühlschlange spart Platz im Badetank
  • Leistungsstarke und stufenlos einstellbare Druckpumpe
  • Flussrate 22 l/min, Druck 0,6 bar
  • Einfaches Umschalten zwischen interner und externer Umwälzung
  • Große TFT-Farbanzeige, mehrsprachige Schnittstelle
  • Der zentrale Drehknopf (Regler) vereinfacht die Anwendung
  • Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Programmschritte
  • Integrierte externe Pt100-Verbindung
  • USB-Anschluss
  • RS232-Schnittstelle oder analoge Schnittstellen (optional)
  • Badabdeckung im Lieferumfang enthalten
  • Der integrierte Ablass sorgt für leichte und sichere Entleerung der Flüssigkeit.
Technische Daten:
  • Arbeitstemperaturbereich: -35 bis +200 °C
  • Temperaturregelung: PID
  • Temperaturstabilität: ± 0,01
  • Temperaturanzeige: 3,5 Zoll-TFT-Display
  • Einstellung/Auflösung der Anzeige: 0,01 °C
  • Digitale Schnittstellen: USB
  • Kühlkompressor: Luft
  • Pumpenleistung Fließrate (l/min): 8 – 23
  • Pumpenleistung Fließdruck (psi): 1,5 bis 8,7
  • Badöffnung/Badtiefe (B x L/T Zoll): 5,1 x 5,9 / 5,9
  • Pumpenanschlüsse: M16x1
  • Durchmesser der Schlauchtüllen (Innendurchmesser/mm): 8 /12
  • Füllvolumen (Liter): 5 bis 7.5
  • Kältemittel Stufe 1: R452A
  • Füllmenge Kältemittel Stufe 1 (g): 150
  • Kohlendioxid-Äquivalenzstufe 1 (t): 0,321
  • Umgebungstemperatur 5-40 °C
  • Abmessungen B x L x H (Zoll): 17,3 x 16,1/17,3
  • Gewicht: 54,5 lb
  • Badabdeckung: integriert
Spezifikation
Beschreibung Kälte-/Heizungsumwälzpumpe
Kapazität (metrisch) 5 bis 7,5 l
Kühlleistung 0,6 kW
Flussrate 8 bis 23 l/min
Display 3,5 in. TFT-Display
Heizleistung 2 kW
Enthält Schnittstelle nicht im Lieferumfang enthalten
Modell DYNEO™ DD-600F
Nebenstrom 0,1 bis 0,6 bar
Maximale Temperatur (metrisch) -35 bis 200 °C
Abmessungen (L x B x H) innen 33 x 47 x 69 cm
Innentiefe (metrisch) 15 cm
Spannung 100 V/50 – 60 Hz, 115 V/60 Hz, 200 – 230 V/50 – 60 Hz