Learn More
JULABO DYNEO DD-310F Kälte-Umwälzthermostat
Click to view available options
Eigenschaften:
Analogschnittstelle
Natürliches Kältemittel
Natürliches Kältemittel und RS232-Schnittstellenoption
Option für natürliches Kältemittel und analoge Schnittstelle
RS232-Schnittstellenoption
Synthetisches Kältemittel
Kommunikation:
USB
USB, RS232
USB, analog
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Das optimierte Design der Kühlschlange spart Platz im Badetank
- Leistungsstarke und stufenlos einstellbare Druckpumpe
- Einfaches Umschalten zwischen interner und externer Umwälzung
- Der zentrale Drehknopf (Regler) vereinfacht die Anwendung
- Integriertes Programmiergerät
- Integrierte externe Pt100-Verbindung
- Der integrierte Ablass sorgt für leichte und sichere Entleerung der Flüssigkeit.
- Badabdeckung im Lieferumfang enthalten
- Herausnehmbares Belüftungsgitter
- Leistungsstarke Kühlmaschinen
- Für interne und externe Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 3 bis 4 l |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Kommunikation | USB |
| Kühlleistung | 300 W |
| Pumpentyp | Zentrifugal |
| Temperaturbereich | -30°C bis +200°C |
| Typ | thermostat |
| Eigenschaften | Natürliches Kältemittel |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50 Hz |