Learn More
JULABO DYNEO DD-310F Kühl-/Heizthermostat
Beschreibung
- Das optimierte Design der Kühlschlange spart Platz im Badetank
- Leistungsstarke und stufenlos einstellbare Druckpumpe
- Einfaches Umschalten zwischen interner und externer Umwälzung
- Der zentrale Drehknopf (Regler) vereinfacht die Anwendung
- Integriertes Programmiergerät
- Integrierte externe Pt100-Verbindung
- Der integrierte Ablass sorgt für leichte und sichere Entleerung der Flüssigkeit.
- Badabdeckung im Lieferumfang enthalten
- Herausnehmbares Belüftungsgitter
- Leistungsstarke Kühlmaschinen
- Für interne und externe Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 3 bis 4 l |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Kommunikation | USB, RS232 |
| Kühlleistung | 300 W |
| Flussrate | 8 bis 27 l/min |
| Pumpentyp | Zentrifugal |
| Temperaturbereich | -30 bis +200 °C |
| Typ | thermostat |
| Eigenschaften | Natürliches Kältemittel/RS232-Option |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50 Hz |