Learn More
JULABO DYNEO DD-310F Kälte-Umwälzthermostat
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17734179
Click to view available options
Eigenschaften:
Analogschnittstelle
Natürliches Kältemittel
Natürliches Kältemittel und RS232-Schnittstellenoption
Option für natürliches Kältemittel und analoge Schnittstelle
RS232-Schnittstellenoption
Synthetisches Kältemittel
Kommunikation:
USB
USB, RS232
USB, analog
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17734179
Marke: JULABO 9021713.N1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Either in basic research, in material testing or in technical systems – these refrigerated circulators offer functional solutions for every requirement and budget.
  • Das optimierte Design der Kühlschlange spart Platz im Badetank
  • Leistungsstarke und stufenlos einstellbare Druckpumpe
  • Einfaches Umschalten zwischen interner und externer Umwälzung
  • Der zentrale Drehknopf (Regler) vereinfacht die Anwendung
  • Integriertes Programmiergerät
  • Integrierte externe Pt100-Verbindung
  • Der integrierte Ablass sorgt für leichte und sichere Entleerung der Flüssigkeit.
  • Badabdeckung im Lieferumfang enthalten
  • Herausnehmbares Belüftungsgitter
  • Leistungsstarke Kühlmaschinen
  • Für interne und externe Anwendungen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 3 bis 4 l
Zertifizierung/Konformität CE
Kommunikation USB
Kühlleistung 300 W
Pumpentyp Zentrifugal
Temperaturbereich -30°C bis +200°C
Typ thermostat
Eigenschaften Natürliches Kältemittel
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz