Learn More
JULABO™ DYNEO™ DD-200 F Kühl-/Heizthermostat
Click to view available options
Enthält:
Analogschnittstelle
RS232-Schnittstelle
Schnittstelle nicht enthalten
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Leistungsstarke Kühlmaschinen
- Geeignet für interne und externe Anwendungen
- Das optimierte Design der Kühlschlange spart Platz im Badetank
- Leistungsstarke und stufenlos einstellbare Druckpumpe
- Flussrate 22 l/min, Druck 0,6 bar
- Einfaches Umschalten zwischen interner und externer Umwälzung
- Große TFT-Farbanzeige, mehrsprachige Schnittstelle
- Der zentrale Drehknopf (Regler) vereinfacht die Anwendung
- Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Programmschritte
- Integrierte externe Pt100-Verbindung
- USB-Anschluss
- RS232-Schnittstelle oder analoge Schnittstellen (optional)
- Badabdeckung im Lieferumfang enthalten
- Der integrierte Ablass sorgt für leichte und sichere Entleerung der Flüssigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Kälte-/Heizungsumwälzpumpe |
| Kapazität (metrisch) | 3 bis 4 l |
| Kühlleistung | 0,2 kW |
| Flussrate | 8 bis 23 l/min |
| Display | 3,5 in. TFT-Display |
| Heizleistung | 2 kW |
| Enthält | RS232-Schnittstelle |
| Modell | DYNEO™ DD-200F |
| Nebenstrom | 0,1 bis 0,6 bar |
| Maximale Temperatur (metrisch) | -20°C bis 200°C |
| Mehr anzeigen |