Learn More
Thermo Scientific™ DyNAzyme I und II DNA-Polymerasen
Artikelnummer. 10544219 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1000U (2U/µL)
1000 U (2 U/µl)
250 U (2 U/µl)
Packungsgröße:
1000 Einheiten
250 Einheiten
Artikelnummer. 10544219
Marke: Thermo Scientific™ F501L
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Get improved thermal stability at high temperatures with these Taq-like enzymes, Thermo Scientific™ DyNAzyme™ DNA Polymerases.
DyNAzyme DNA Polymerases are Taq-like enzymes with improved thermal stability at high temperatures. They are ideal for all routine PCR applications, and have improved tolerance against DMSO. DyNAzyme I DNA Polymerase is a native thermostable DNA polymerase from Thermus brockianus. DyNAzyme II DNA Polymerase is an easy-to-use, recombinant thermostable DNA polymerase for standard PCR.
Thermo Scientific DyNAzyme I DNA Polymerase ist eine native thermostabile DNA-Polymerase von Thermus brockianus.
Thermo Scientific DyNAzyme II DNA Polymerase ist ein rekombinantes Enzym abstammend von Thermus brockianus. Sie hat eine höhere Thermostabilität, verbesserte DMSO-Toleranz und ist ideal für Routine-PCR-Anwendungen.
Thermo Scientific DyNAzyme EXT DNA Polymerase ist eine optimierte Mischung von DyNAzyme II DNA Polymerase und einem Proofreading-Enzym, die Templatesbis zu 40 kb in langen PCR-Reaktionen amplifizieren kann.
Hersteller: F-501L Art.-Nr.
Beschreibung: DyNAzyme II DNA Polymerase
Menge: 1000 U (2 U/uL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung DyNAzyme II DNA Polymerase, 10x Optimized DyNAzyme BufferRecommended storage temperature -20 °C. Stable for one year from the assay date.
Beschreibung DyNAzyme™ II DNA Polymerase
Menge 1000U (2U/µL)