Learn More
Thermo Scientific™ DyNAmo HS SYBR Green qPCR Kit
Artikelnummer. 10206079 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
2500 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
200 Reaktionen
2500 Reaktionen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen Packungsgröße
10206079 2500 Reaktionen 2500 Reaktionen
10788298 500 Reaktionen 200 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10206079 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. F410XL
Schwerpunkt: Regenerative Therapien
Verwenden Sie den Aktionscode 28027
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Enthält eine modifizierte DNA-Polymerase von Thermus Brockianus und alle anderen für qPCR benötigten Reagenzien.
Der Anwender muss lediglich das DNA-Template und die PCR-Primer zugeben. Die modifizierte DNA-Polymerase in diesem Kit enthält eine unspezifische DNA-Bindungsdomäne, die dem Polymerase-DNA-Komplex physische Stabilität verleiht. Das Kit enthält ROX passiven Referenzfarbstoff in einem separaten Röhrchen für Geräte, bei denen eine ROX Normierung erforderlich ist.
  • Starke Spezifität: Der Dynamo HS SYBR Green Mastermix minimiert die Bildung unerwünschter Primer-Dimere und die Erweiterung nicht spezifisch gebundener Primer während der Reaktionseinrichtung
  • Hochempfindlicher Nachweis: Der optimierte Mastermix ermöglicht die reproduzierbare Erkennung von Templates mit niedriger Kopienzahl
  • Großer dynamischer Bereich: Das DyNAmo HS SYBR Green qPCR-Kit erkennt bereits ab einer Kopie des Zielgens und erreicht einen dynamischen Bereich von bis zu acht Größenordnungen
  • Anwenderfreundlich: 2X Mastermix in einem Röhrchen; passiver ROX Referenzfarbstoff in einem separaten Fläschchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2x (Dynamo HS SYBR Green qPCR Mix), 50x (ROX Farbstoff)
Inhalt und Lagerung Enthält:
•25 x 1 ml DyNAmo HS SYBR Green qPCR Mix (2X)
• 1 1,25 ml 50 x ROX Farbstoff, 25 μM
Bei -20 °C lagern
Nachweisverfahren SYBR
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Tbr DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, BioRad CFX96™, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, 5700 Sequence Detection System, StepOnePlus™ System, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, StepOne™ System, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx3000P, MJ Opticon, MJ Chromo4, Cepheid SmartCycler
Kittyp DyNAmo HS SYBR Green qPCR-Kit
Produktlinie DyNAmo
Produkttyp Mastermischung für Real-Time PCR SYBR
Menge 2,500 reactions
Ausreichend für 2500 Reaktionen von je 20 μl, 1000 Reaktionen von je 50 μl.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Anzahl Reaktionen 2500 Reaktionen
Probentyp DNA, dsDNA
Volumen 25 x 1 ml