Learn More
DyNAmo Flash SYBR™ DyNAmo Flash SYBR Green qPCR Kit
Das Kit wurde für schnelle Echtzeit-qPCR entwickelt und liefert qPCR-Ergebnisse schneller als die meisten SYBR Green Kits, ohne die qPCR-Leistung zu beeinträchtigen.
Marke: Thermo Scientific™ F415S
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Eine DNA-bindende Domäne, die in diesem Kit an die Polymerase angehängt ist, verbessert die physische Stabilität des Polymerase-DNA-Komplexes und verbessert so die Prozessivität und Robustheit der Amplifikation. Die hohe Amplifikationseffizienz des Dynamo Flash SYBR Green qPCR-Kit ermöglicht eine zuverlässige Quantifizierung und frühe Cq-Werte. Aufgrund der hohen Signalintensität bietet Dynamo Flash SYBR Green qPCR ein hervorragendes Signal-Rausch-Verhältnis.
Das Thermo Scientific DyNAmo Flash SYBR Green qPCR Kit ist für die qPCR unter Verwendung eines Fast-Protokolls konzipiert. Im Vergleich zu den meisten SYBR Green Kits ermöglicht es schnellere qPCR-Resultate ohne die qPCR-Leistung zu verringern. Die im Kit enthaltene DNA-Polymerase beinhaltet eine DNA-Bindungsdomäne, die die Stabilität des Polymerase-DNA-Komplexes verbessert und somit zu verbesserter Prozessivität und stabiler Amplifikation führt. Die hohe Amplifikationseffizienz des DyNAmo Flash SYBR Green qPCR Kits ergibt eine zuverlässige Quantifizierung und frühe Cq-Werte. Die hohe Signalintensität des DyNAmo Flash SYBR Green qPCR Kits ergibt ein vorteilhaftes signal-to-noise Verhältnis. Das DyNAmo Flash SYBR Green qPCR Kit bietet optimale Leistung in den meisten Real-Time Thermocyclern.Thermo Scientific DyNAmo ColorFlash SYBR Green qPCR Kit bietet die gleiche Leistung wie das DyNAmo Flash SYBR Green qPCR Kit. Zusätzlich enthält es ein innovatives Vielfarbensystem, welches das korrekte Pipettieren deutlich erleichtert. Der 2x Master Mix enthält einen blauen Farbstoff und einen separaten mit gelbem Farbstoff versehenen Probenpuffer. Der qPCR-Reaktionsmix mit beiden Komponenten ist grün. Unter der Verwendung dieses zum Patent angemeldeten Multicolorsystems kann das genaue Pipettieren sowohl des Mastermixes als auch der Proben einfach kontrolliert werden. Dies verringert Pipettierfehler während der Reaktionsvorbereitung deutlich, besonders bei der Verwendung von weissen Reaktionsgefässen. Die inerten Farbstoffe beeinträchtigen weder die Spezifität noch die Sensitivität des PCR-Assays.
Vorteile
Extrem kurze Protokolle: kombinierter Annealing-Extensionsschritt von nur 15 Sekunden
Spezifischer und sensitiver Nachweis von DNA über einen breiten Bereich von Template-Konzentrationen
Vermeidung von Kontamination durch Übertragung: das im Mastermix enthaltene dUTP ermöglicht die Verwendung von UNG
Praktischer 2x Mastermix und optimierte Protokolle
DyNAmo ColorFlash SYBR Green qPCR Kit verringert Pipettierfehler während der Reaktionsvorbereitung, vor allem bei Verwendung von weissen Reaktionsgefässen
Applikationen
Fast qPCR
qPCR mit SYBR-Green-Signalfarbstoff
RT-qPCR mit SYBR-Green-Signalfarbstoff
Packungsinhalt
DyNAmo Flash SYBR Green qPCR Kit: 2x Mastermix (enthält die Hot-Start Version einer modifizierten Tbr DNA Polymerase, SYBR Green I, optimierten PCR-Puffer, MgCl2 und dNTP-Mix mit dUTP) und 50x ROX als passiven Referenzfarbstoff
DyNAmo ColorFlash SYBR Green qPCR Kit: 2x Mastermix mit blauem Farbstoff (beinhaltet die Hot-Start Version einer modifizierten Tbr DNA Polymerase, SYBR Green I, optimierten PCR-Puffer, MgCl2 und dNTP-Mix mit dUTP), 40x Probenpuffer mit gelbem Farbstoff und 50x ROX als passiven Referenzfarbstoff
Hersteller: F-415S Art.-Nr.
Beschreibung: DyNAmo Flash SYBR Green qPCR Kit
Menge: 100 x 20uL rxns or 40 x 50uL rxns
Spezifikation
Enthält: •1 x 1 ml DyNAmo Flash SYBR Green qPCR Mix (2x) • 1 x 50 μl 50 x ROX Farbstoff, 25 μm Bei -20 °C lagern |
|
Rörchen | |
qPCR | |
Schnell | |
DyNAmo Flash SYBR Green qPCR-Kit | |
Mastermischung für Real-Time PCR SYBR | |
Real Time PCR (qPCR) | |
100 Reaktionen | |
1 x 1 ml |
SYBR | |
Hoch | |
Tbr DNA-Polymerase | |
7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, BioRad CFX96™, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, 5700 Sequence Detection System, StepOnePlus™ System, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Corbett RotorGene, StepOne™ System, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx3000P, MJ Opticon, MJ Chromo4, Cepheid SmartCycler | |
DyNAmo Flash | |
100 Reaktionen von 20 μl, 40 Reaktionen von 50 μl. | |
2x (Dynamo Flash SYBR Green qPCR Mix), 50x (ROX Farbstoff) | |
DNA, dsDNA |
Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den in der Produkteinlage angegebenen Patenten für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produkts für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Darüber hinaus weder keinerlei weitere Patentrechte übertragen, weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.