Learn More
ABEBA™ Dynamic Flow Black Occupational Slip-On O1 ESD
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Atmungsaktive, leichte Arbeitsslipper
- Entspricht EN ISO 20347: 2012, O1 SRC
- Elektrostatisch ableitend gemäß EN 61340 Klimaklasse 1
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Gute Dämpfung
- Stoßdämpfung im Fersenbereich
- Schwarzes Strickmaterial
- Doppeltes elastisches Bandanpasssystem
- Austauschbare aktive Medifit Einlegesohle
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Material | Strickmaterial |
| Größe | 42 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | Entspricht EN ISO 20347: 2012 O1 SRC, ESD-Klimaklasse 1 gemäß EN 61340 |
| Geschlecht | Unisex |
| Knöchelform | Aufsteckbar |
| Waterproof | Wasserabweisend |
| Produkttyp | O1 SRC ESD |