Learn More
Abeba™ Dynamic 7360 Schuhe
Spezielle respirationssabsorbierende Auskleidung ermöglicht dem Fuß zu atmen. Mit TPU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit.
Marke: Abeba™ 7360/39
Additional Details : Gewicht : 0.99000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Mikrofaser
- Weiß
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3574)
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC | |
Mikrofaser | |
Rutschfest | |
7360 |
Weiß | |
39 | |
Polyurethan |