Learn More
Abeba™ Dynamic 7335 Schuhe
Spezielle respirationssabsorbierende Auskleidung ermöglicht dem Fuß zu atmen. Mit TPU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit.
Marke:  Abeba™ 7335/36
Additional Details : Gewicht : 0.99000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15662718
  • 64.63 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Mikrofaser
  • Weiß/Schwarz
  • Rutschfeste TPU-Außensohle
  • Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3574)
  • Desinfizierte,
  • Antistatisch
  • Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
  • Nahtloses Obermaterial
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Mikrofaser
Rutschfest
7335
Weiß
36
Polyurethan