Learn More
Abeba™ Dynamic 37332 Schuhe
Elektrostatisch ableitende Schuhe verfügen über ein spezielles atmungsaktives Innenfutter, das den Fuß zum Atmen unterstützt.
Marke: Abeba™ 37332/45
Additional Details : Gewicht : 0.99000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Mikrofaser schwarz/rot
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3574)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC | |
Mikrofaser | |
Rutschfest | |
37332 |
Schwarz | |
45 | |
Polyurethan |