Learn More
Cole Parmer Dynalon Küvettenständer
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Material:
Polyethylen
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
Der Dynalon Küvettenständer fasst bis zu 12 Küvetten in Standardgröße
Für zwölf quadratische 10 mm-Pfadlängen-Küvetten ohne hindernde Oberteile. Der Polyethylen-Halter nimmt auch Küvetten nach Verwendung horizontal auf.
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Nicht steril |
| Typ | Küvettenständer |
| Einwegprodukt | Nein |
| Material | Polyethylen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Küvetten in Standardgröße |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für 12 Küvetten in Standardgröße |
| Form | Rechteckig |