Learn More
Invitrogen™ DynaLight™ Substrate with RapidGlow™ Enhancer
Artikelnummer. 12897442
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12897442 1 Flasche 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12897442 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 4475406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1280.00 CHF
    934.40 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 345.60 CHF
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine gebrauchsfertige Chemilumineszenz-Substrat-Formulierung, die für schnellere Ergebnisse in lösungsbasierten Immunassays optimiert ist. Das Thermo Scientific DynaLight Substrat mit RapidGlow-Verstärker liefert eine robuste Chemilumineszenzreaktion bei Katalyse durch alkalische
In Kombination mit DynaLight Triggerlösung liefert DynaLight Substrat mit RapidGlow Enhancer innerhalb von Sekunden ein maximales Signal. Die umweltfreundliche DynaLight-Triggerlösung liefert innerhalb von 1 Sekunde nach Zugabe ein maximales Signal, mit einer längeren Halbwertszeit bis zum Grundzustand als andere chemolumineszierende Flash-Technologien, wodurch ausreichend Zeit für die zuverlässige Datenerfassung bleibt.
  • Schnellere Kinetik und höhere Signalpegel als kolorimetrische, fluoreszierende oder andere chemolumineszierende Chemikalien
  • Empfindlicher attomoler Nachweis von gereinigtem alkalischem Phosphatase-Enzym
  • Optimierte Formulierung für Mikrotiterplatten- und Bead-basierte Assays
  • Substratstabilität von über 1 Jahr bei 4 °C
  • Kompatibilität mit automatisierten Plattformen mit bereits vorhandenen Triggerlösungen/-Positionen
  • Enthält chemolumineszierendes 1,2-Dioxetan-Substrat und einen polymeren Enhancer, der einen ultraempfindlichen Immunassay-Nachweis durch Markierung mit alkalischer Phosphatase ermöglicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp ELISA-Substrat
Menge 1 Flasche
Nachweisverfahren Chemolumineszenz
Assay-Empfindlichkeit: 1 pg⁄ml
Form Flüssig
Format Flasche
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminometer (Mikrotiterplatte)
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Produktlinie DynaLight, NovaBright, RapidGlolow
Probentyp Zellkulturen, Vollblut, Serum
Substrateigenschaften Chemisches Substrat
Substrattyp Alkalische Phosphatase
Prüfzeit 2 min
Inhalt und Lagerung 1 bernsteinfarbene Flasche. Bei 2 bis 8 °C lagern.
Versandbedingung Nasseis
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren vorgesehen.