Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Protein A and Magnet Starter Pack
Artikelnummer. 15711657 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
100 Reaktionen
40 Reaktionen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
15711657 40 Reaktionen
15721657 100 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15711657 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 10013D
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kombiniert Protein A Magnet-Beads für die Immunpräzipitation mit Magneten zur Verwendung mit Mikrozentrifugenröhrchen
Platzsparendes Designmit unserer kleinsten Thermocycler-Stellfläche
  • Platzeinsparung auf der Platte durch flexible modulares Design
  • Das separate Bedienfeldmodul bietet Flexibilität beim Einbau auf der Roboterplatte
  • Verkabelungsoptionen mit 10 cm, 1 Meter und 3 Meter erhältlich
Merkmale des automatisierten Deckels und des Thermocyclers
  • Block mit 384 Wells
  • Der automatisierte Deckel ist mit der Programmierung für den einfachen freihändigen Betrieb mit Liquid Handling oder Plattenstaplern kompatibel.
  • Die beheizte Abdeckung wird nach vorne verschoben, um den Plattenstapel abzudecken, sorgt dadurch für thermischen Kontakt und verhindert Verdunstung.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • 2 x 1 ml Dynabeads Protein A Beads
• 1 x DynaMag-2 Magnet
Dynabeads bei 2 bis 8 °C lagern.
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie DynaMag, Dynabeads
Menge 40 reactions
Typ Starterpaket aus Protein A und Magnet
Ligandentyp Protein A