Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MPC™-S (Magnetic Particle Concentrator)
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Der MPC™-S wurde speziell für Mikrobiologieanwendungen entwickelt und wurde mit ausgewählten Dynabeads™ zur Anreicherung von E. coli O157:H7, Salmonellen, Nicht-O157 STEC, Cryptosporidium und Giardia validiert. Der MPC™-S kann sowohl mit Proben zur Lebensmittelanreicherung als auch mit Wasserproben verwendet werden. Er fasst bis zu sechs Mikrozentrifugenröhrchen und hat einen optimalen Arbeitsbereich von 20 µl–2 ml.
Beachten Sie, dass dieser Magnet nur für mikrobiologische Anwendungen und nicht für eukaryotische Zelltrennungen geeignet ist. Nur zur Verwendung in Lebensmitteln und Umwelttests. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Format | 6 Mikroröhrchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Dynabeads™ MPC™, Dynabeads™ Probenmischer |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) |
| Produktlinie | Dynabeads™ |
| Menge | 1 bis 6 Mikrozentrifugenröhrchen, bis zu 2 ml/Röhrchen |
| Probentyp | Bakterienkultur |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.