Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MAX EPEC/VTEC O45 Kit
Click to view available options
Menge:
100 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Das Dynabeads™ MAX EPEC/VTEC O45 Kit ermöglicht die schnelle, selektive Konzentration von Bakterien der E. coli O45-Serogruppe in Lebensmittel- und Umweltproben, um den nachgeschalteten Nachweis über PCR- oder Kulturmethoden zu verbessern.
Verbesserung der Erkennungsempfindlichkeit bei der PCR-Probenanalyse
Reduziert den Hintergrund bei der selektiven Agar-Erkennung
Die Methode kann manuell oder automatisch mit dem BeadRetriever™ System durchgeführt werden
Verbessert die Empfindlichkeit und reduziert den Hintergrund
Hochspezifische Antikörper, die an paramagnetischen Beads gebunden sind, werden mit einem Aliquot der vorangereicherter Probe inkubiert. Die Beads binden und konzentrieren die Zielbakterien aus Nicht-Zielorganismen. Waschschritte helfen, die Verschleppung von Inhibitoren und Matrix-assoziierten Partikeln zu begrenzen. Diese Schritte verbessern gemeinsam die Empfindlichkeit der PCR-basierten Detektion und reduzieren gleichzeitig den Hintergrund für Galvanisierungsverfahren.
Manuelle oder automatisierte Verarbeitung
Die immunomagnetischen Trennschritte (IMS) können manuell mit Magneten und Mischern durchgeführt werden oder automatisch mit dem BeadRetriever™ System.
Empfindlichkeit
Nach dem Dynabeads™ MAX EPEC/VTEC O45-Protokoll kann das Vorhandensein oder Fehlen eines lebensfähigen E. coli O45 in den beschriebenen Probengrößen bestimmt werden, wenn sich diese eine E. coli-Zelle replizieren kann und nicht durch die residente Hintergrundflora verdeckt wird.
Verbessert die Empfindlichkeit und reduziert den Hintergrund
Hochspezifische Antikörper, die an paramagnetischen Beads gebunden sind, werden mit einem Aliquot der vorangereicherter Probe inkubiert. Die Beads binden und konzentrieren die Zielbakterien aus Nicht-Zielorganismen. Waschschritte helfen, die Verschleppung von Inhibitoren und Matrix-assoziierten Partikeln zu begrenzen. Diese Schritte verbessern gemeinsam die Empfindlichkeit der PCR-basierten Detektion und reduzieren gleichzeitig den Hintergrund für Galvanisierungsverfahren.
Manuelle oder automatisierte Verarbeitung
Die immunomagnetischen Trennschritte (IMS) können manuell mit Magneten und Mischern durchgeführt werden oder automatisch mit dem BeadRetriever™ System.
Empfindlichkeit
Nach dem Dynabeads™ MAX EPEC/VTEC O45-Protokoll kann das Vorhandensein oder Fehlen eines lebensfähigen E. coli O45 in den beschriebenen Probengrößen bestimmt werden, wenn sich diese eine E. coli-Zelle replizieren kann und nicht durch die residente Hintergrundflora verdeckt wird.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Store in refrigerator (2–8°C). DO NOT FREEZE. |
| Beschreibung | 150 μL output (automated prep), 100 μL output (manual prep) |
| Produkttyp | EPEC/VTEC Kit |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Dynabeads™ MPC™, KingFisher mL Food Protection Purification System |
| Produktlinie | Dynabeads™ |
| Menge | 100 Reaktionen |
| Versandbedingung | Nasseis |
Nur zum Testen von Lebensmitteln und Umweltproben.