Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ EPEC/VTEC O145
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
2 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Für die schnelle selektive Konzentration von E.coli O145. Die Methode kann manuell durchgeführt oder mit einem BeadRetriever™ automatisiert werden.
Dieses Produkt enthält: Dynabeads™, beschichtet mit Anti-E.coli-O145-Antikörpern
Empfindlichkeit: Die Empfindlichkeit ist sehr hoch und ermöglicht den Nachweis von 1 lebensfähigen Organismus in 25 g Probe oder auch nur 100 Organismen pro ml nach der Voranreicherung
Dieses Produkt enthält: Dynabeads™, beschichtet mit Anti-E.coli-O145-Antikörpern
Empfindlichkeit: Die Empfindlichkeit ist sehr hoch und ermöglicht den Nachweis von 1 lebensfähigen Organismus in 25 g Probe oder auch nur 100 Organismen pro ml nach der Voranreicherung
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Beschreibung | Dynabeadstrade; EPEC/VTEC O145, 2 ml, Suspension, E. coli O145 Genotyp, 7,4 pH , Empfindlichkeit ist sehr hoch und ermöglicht den Nachweis von 1 lebensfähigem Organismus in 25 g Probe oder von wenigen 100 Organismen/ml nach der Anreicherung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel und Getränke, Industrie und angewandte Wissenschaften |
| Format | Röhrchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Dynabeadstrade; MPCtrade;, BeadRetrievertrade; System |
| Enthält | Dynabeadstrade;, beschichtet mit Anti-E.coli-O145-Antikörpern |
| Menge | 2 mL |