Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ EPEC/VTEC O103
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
2 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Für die schnelle selektive Konzentration von E. coli0103. Die Methode kann manuell oder mit einem BeadRetriever™ automatisiert werden.
Dieses Produkt enthält: Dynabeads™, beschichtet mit Anti-E. coli-0103-Antikörpern
Empfindlichkeit: Die Empfindlichkeit ist sehr hoch und ermöglicht den Nachweis von 1 lebensfähigen Organismus in 25 g Probe oder auch nur 100 Organismen pro ml nach der Voranreicherung
Dieses Produkt enthält: Dynabeads™, beschichtet mit Anti-E. coli-0103-Antikörpern
Empfindlichkeit: Die Empfindlichkeit ist sehr hoch und ermöglicht den Nachweis von 1 lebensfähigen Organismus in 25 g Probe oder auch nur 100 Organismen pro ml nach der Voranreicherung
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). |
| Produkttyp | Antikörperbeschichteter Bead |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Dynabeads™ MPC™, KingFisher mL Food Protection Purification System |
| Prep-Maßstab | Mikrobielle Proben mit kleinem Volumen |
| Produktlinie | Dynabeads |
| Menge | 2 mL |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |