Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ CD19 Pan B
Artikelnummer. 15404693
Click to view available options
Menge:
2 mL
5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 15404693
Marke: Invitrogen™ 11143D
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
5 ml Dynabeads CD19 (Pan B) mit monoklonalem Anti-CD19-Antikörper beschichtet.
Dynabeads CD19 Pan B are superparamagnetic beads covalently coupled with an anti-human CD19 antibody that enable easy isolation or depletion of human CD19+ B cells directly from whole blood, bone marrow, buffy coat, PBMC and tissue digests.
Dynabeads CD19 Pan B are superparamagnetic beads covalently coupled with an anti-human CD19 antibody that enable easy isolation or depletion of human CD19+ B cells directly from whole blood, bone marrow, buffy coat, peripheral blood mononuclear cells (PBMCs), and tissue digests. Advantages of Dynabeads CD19 Pan B:
  • Fast and efficient isolation of CD19+ B cells from any sample—no columns required
  • High purity, yield, and viability of positively isolated CD19+ cells for molecular downstream assays or efficient depletion of CD19+ B cells
  • Fast and efficient depletion of CD19+ T cells from any sample
  • Schnelle und effiziente Isolierung von CD19+ B-Zellen aus jeder Probe — keine Säulen erforderlich
  • Hohe Reinheit, Ausbeute und Lebensfähigkeit von positiv isolierten CD19+-Zellen für nachfolgende molekulare Assays oder effiziente Depletion von CD19+-B-Zellen
  • Schneller und effizienter Abbau von CD19+ T-Zellen aus jeder Probe
  • Kapazität: Verarbeitet insgesamt ca. 2x109 Zellen
  • Zelltyp: B-Zellen
  • Isolierungsmethode: Depletion, Positivisolierung für molekulare Anwendungen
  • Ausgabeviabilität: >95 %
  • Probentyp: But, PBMC
  • Ausgangsmaterial (Zellzahl): 1x107 PBMCs pro Isolierung
  • Zielspezies: Human
Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, Isolierung humaner Zellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp B-Zellen
Inhalt und Lagerung Dieses Produkt enthält: 5 ml Dynabeads™ CD19 (Pan B) mit monoklonalem Anti-CD19-Antikörper beschichtet.
Lagerungsbedingungen: 2 °C bis 8 °C. Nicht einfrieren.
Produkttyp Antikörperbeschichteter Bead
Enthält 5 mL Dynabeads CD19 (Pan B) coated with anti-CD19 monoclonal antibody.
Isolierungstechnik Depletion, Positivisolierung für molekulare Anwendungen
Anzahl Zellen Zur Verarbeitung von insgesamt ∼2 x 10^9 Zellen
Ausgabegrad >95 %
Produktlinie DYNAL, Dynabeads
Reinheits- oder Qualitätsgrad Forschungsqualität
Menge 5 ml
Probentyp PBMC, Blut
Versandbedingung Raumtemperatur
Ausgangsmaterial (Zellzahl) 1x10^7 PBMCs pro Isolierung
Zielspezies Human
Durchmesser (metrisch) 4,5 μm