Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ CD19 Pan B
Artikelnummer. 10652564
Click to view available options
Menge:
2 mL
5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 10652564
Marke: Invitrogen™ 11143D
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
5 ml Dynabeads CD19 (Pan B) mit monoklonalem Anti-CD19-Antikörper beschichtet.
Dynabeads CD19 Pan B are superparamagnetic beads covalently coupled with an anti-human CD19 antibody that enable easy isolation or depletion of human CD19+ B cells directly from whole blood, bone marrow, buffy coat, PBMC and tissue digests.
Dynabeads CD19 Pan B are superparamagnetic beads covalently coupled with an anti-human CD19 antibody that enable easy isolation or depletion of human CD19+ B cells directly from whole blood, bone marrow, buffy coat, peripheral blood mononuclear cells (PBMCs), and tissue digests. Advantages of Dynabeads CD19 Pan B:
  • Fast and efficient isolation of CD19+ B cells from any sample—no columns required
  • High purity, yield, and viability of positively isolated CD19+ cells for molecular downstream assays or efficient depletion of CD19+ B cells
  • Fast and efficient depletion of CD19+ T cells from any sample
  • Schnelle und effiziente Isolierung von CD19+ B-Zellen aus jeder Probe — keine Säulen erforderlich
  • Hohe Reinheit, Ausbeute und Lebensfähigkeit von positiv isolierten CD19+-Zellen für nachfolgende molekulare Assays oder effiziente Depletion von CD19+-B-Zellen
  • Schneller und effizienter Abbau von CD19+ T-Zellen aus jeder Probe
  • Kapazität: Verarbeitet insgesamt ca. 2x109 Zellen
  • Zelltyp: B-Zellen
  • Isolierungsmethode: Depletion, Positivisolierung für molekulare Anwendungen
  • Ausgabeviabilität: >95 %
  • Probentyp: But, PBMC
  • Ausgangsmaterial (Zellzahl): 1x107 PBMCs pro Isolierung
  • Zielspezies: Human
Zellanalyse, Zellisolierung, Isolierung und Expansion von Zellen, Isolierung humaner Zellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp B-Zellen
Inhalt und Lagerung Dieses Produkt enthält: 5 ml Dynabeads™ CD19 (Pan B) mit monoklonalem Anti-CD19-Antikörper beschichtet.
Lagerungsbedingungen: 2 °C bis 8 °C. Nicht einfrieren.
Produkttyp Antikörperbeschichteter Bead
Enthält 5 mL Dynabeads CD19 (Pan B) coated with anti-CD19 monoclonal antibody.
Isolierungstechnik Depletion, Positivisolierung für molekulare Anwendungen
Anzahl Zellen Zur Verarbeitung von insgesamt ∼2 x 10^9 Zellen
Ausgabegrad >95 %
Produktlinie DYNAL, Dynabeads
Reinheits- oder Qualitätsgrad Forschungsqualität
Menge 5 ml
Probentyp PBMC, Blut
Versandbedingung Raumtemperatur
Ausgangsmaterial (Zellzahl) 1x10^7 PBMCs pro Isolierung
Zielspezies Human
Durchmesser (metrisch) 4,5 μm