Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 488 Maleimide
Artikelnummer. 10529103 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. 10529103
Marke: Thermo Scientific™ 46602
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Markieren Sie Antikörper oder andere Proteine als Sonden für Fluoreszenz-Bildgebungs-Assays mit dem gesamten Spektralbereich von Maleimid-aktivierten DyLight Farbstoffen.
Thermo Scientific™ Sulfhydryl-Reactive DyLight Dyes sind Maleimid-aktivierte DyLight Fluore zur Fluoreszenzmarkierung von Antikörpern und anderen Proteinen, die als Sonden für die zelluläre Bildgebung und andere Fluoreszenzdetektionsmethoden verwendet werden.
Die Thermo Scientific™ DyLight™ Farbstoffe besitzen Absorptionsspektren im Bereich von 350 bis 770 nm. Diese Reagenzien fluoreszieren über einen breiten pH-Wert-Bereich, sind in vielen Anwendungen intensiver als Alexa Fluor™ oder Cy™ Farbstoffe und entsprechen den Ausgangswellenlängen gängiger Fluoreszenzinstrumente. Darüber hinaus ermöglicht die Wasserlöslichkeit von DyLight Reagenzien ein hohes Fluor-Protein-Verhältnis ohne Ausfällung während der Konjugation.
Die Thiol-reaktiven Farbstoffe enthalten Maleimidgruppen, die überwiegend mit freien –SH-Gruppen bei pH-Werten im Bereich von 6,5 bis 7,5 reagieren und eine stabile Thioetherbindung bilden. Bei einem pH-Wert von 7 ist die Maleimidgruppe ∼ 1000 Mal reaktiver gegenüber freiem Thiol als gegenüber Amin.1 Bei pH-Werten > 7,5 kann es zu einer Reaktivität gegenüber primären Aminen und zur Hydrolyse der Maleimidgruppe kommen.
Besondere Merkmale:
  • Spezifisch — Der maleimidaktivierte Farbstoff markiert Proteine und andere Moleküle bei reduzierten Thiolen (-SH)
  • Effiziente Markierungsverfahren — Gut charakterisierte Chemie und optimierte Protokolle sorgen für eine zuverlässige, hochwertige Markierung
  • Optimiertes Verfahren für die Markierung von Antikörpern —Vollständiges Protokoll für die IgG-Reduktion und -Markierung sowie zur Berechnung der Markierungseffizienz
Anwendungen:
  • Antikörpermarkierung für Immunfluoreszenzanwendungen, einschließlich Immunzytochemie (ICC), Immunhistochemie (IHC), Western Blot- und ELISA-Assay
  • Markierung von Ziel-Makromolekülen für In-vitro- und In-vivo-Fluoreszenzdetektionsstrategien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Beschreibung DyLight 488 Maleimid
Menge 1 mg
Produkttyp Farbstoff
Löslichkeit DMF (Dimethylformamid)
Inhalt und Lagerung Getrocknet lagern bei -20 °C. Versand bei Umgebungstemperatur.
Chemische Reaktivität Thiol
Reaktiver Teil Maleimid
Marker oder Farbstoff Dylight™ 488
Markertyp DyLight Fluore
Produktlinie DyLight
Emission 518
Anregung 493
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DyLight 488 Maleimide,1 mg.
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Consejos de prudencia
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Enthält: DyLight Reactive Dyes
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado