Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ Microscale Antibody Labeling Kits
Artikelnummer. 10117733 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anregung/Emission:
401/421
490/525
562/576
590/617
652/672
749/775
784/814
Marker oder Farbstoff:
Dylight 405
Dylight 488
Dylight 550
Dylight 594
Dylight 650
Dylight 755
Dylight 800
Packungsgröße:
1 Set
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anregung/Emission Marker oder Farbstoff unitSize
10117733 401/421 Dylight 405 1 Set
10290434 490/525 Dylight 488 1 Set
10591394 590/617 Dylight 594 1 Set
10667704 784/814 Dylight 800 1 Set
11824574 562/576 Dylight 550 1 Set
11844574 652/672 Dylight 650 1 Set
11582501 749/775 Dylight 755 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10117733 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 53021
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Kennzeichnen Sie kleine Antikörperchargen für Fluoreszenzmikroskopie, Durchflusszytometrie, IHC, Western Blots, ELISA und mehr mit DyLight Antikörpermarkierungskits.
Die Invitrogen DyLight Microscale Antikörpermarkierungskits beinhalten alles, was für die Markierung von 100 μg Antikörper oder Protein mit aminreaktivem DyLight Farbstoff und anschließender Entfernung freien Farbstoffs erforderlich ist. Wählen Sie aus einer Vielzahl von DyLight Fluorophoren im gesamten Spektrum aus, um Ihren Antikörper oder Ihr Protein kovalent zu markieren. Markierte Antikörper sind in der Regel innerhalb von 90 Minuten mit minimaler Eingriffszeit gebrauchsfertig. Das Kit enthält alle erforderlichen Komponenten für fünf separate Markierungsreaktionen mit 100 μg IgG oder ähnlichen Mengen anderer Proteine. Markierte Antikörper oder Proteine können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich Immunfluoreszenzmikroskopie, Durchflusszytometrie, IHC, Western Blotting oder ELISA.
Invitrogen DyLight Antikörpermarkierungskits ermöglichen die Erstellung fluoreszierender Antikörper, die kovalent mit verschiedenen DyLight Fluorophoren verbunden sind. Die fluoreszierend markierten Antikörper können in einer Vielzahl von Laboranwendungen eingesetzt werden, einschließlich Immunfluoreszenzmikroskopie, IHC, Western Blotting, ELISA, Durchflusszytometrie oder In-vitro- und In-vivo-Fluoreszenzdetektionsverfahren.
DyLight Antikörpermarkierungskits enthalten ein NHS-Ester-aktiviertes Derivat des leistungsstarken DyLight Farbstoffs, mit dem Antikörper und andere Proteine fluoreszierend für die zelluläre Bildgebung und andere Fluoreszenzdetektionsmethoden markiert werden können. DyLight ist ein aminreaktiver Farbstoff und wird mit einem N-Hydroxysuccinimid-(NHS)-Ester-Anteil aktiviert, um mit exponierten N-Terminal-α-Aminogruppen oder den ε-Aminogruppen von Lysinresten zu reagieren und stabile Amidbindungen zu bilden. Die DyLight Antikörpermarkierungskits enthalten alle erforderlichen Komponenten, um drei separate Markierungsreaktionen und die Entfernung freier Farbstoffe für 100 µg IgG oder ähnliche Mengen anderer Proteine durchzuführen.
DyLight Farbstoffe weisen in vielen Anwendungen eine höhere Fluoreszenzintensität und Photostabilität auf als CyDye und LI-COR™ Farbstoffe und bleiben über einen breiten pH-Bereich (pH 4 bis 9) stark fluoreszierend. Die hohe Wasserlöslichkeit von DyLight Fluoreszenzfarbstoffen ermöglicht ein hohes Farbstoff:Protein-Verhältnis, ohne dass es zu Ausfällungen der Konjugate kommt. Schließlich ermöglicht die hohe Löslichkeit dieser Fluorophore die direkte Zugabe von Proteinlösungen zu bestimmten Mengen des Kennzeichnungsreagenzes.
Weitere Vorteile der DyLight Antikörpermarkierungskits:
· Hohe Leistungsfähigkeit—Hohe Fluoreszenzintensität über einen breiten pH-Bereich
· Mehrere Farben—10 verschiedene Farbstoffe über das sichtbare Spektrum bis zu Infrarot
· Spezifität—NHS-Ester-aktivierte Farbstoffe kennzeichnen Proteine und andere Moleküle an primären Aminen (-NH2)
· Optimiertes Verfahren— Führt nach dem Standardprotokoll zu Antikörpern mit ausgezeichneten Farbstoff:Protein-Verhältnissen und Rückgewinnungsraten für optimale Aktivität und Fluoreszenzmarkierung
Wir bieten auch DyLight Antikörpermarkierungskits für die schnelle und effiziente Fluoreszenzmarkierung von Antikörpern bei der Verwendung in Fluoreszenzverfahren an. Die DyLight Antikörpermarkierunsgkits enthalten alle erforderlichen Komponenten, um drei separate Markierungsreaktionen mit 1 mg IgG oder ähnlichen Mengen anderer Proteine durchzuführen. Sowohl das Standard- als auch das Microscale-Kit beinhalten das aminreaktive DyLight Fluorophor in praktischen Einwegfläschchen sowie Aufreinigungsharz und Spin-Säulen für die Vorbereitung von gebrauchsfertigen Konjugaten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kitinhalt Enthält DyLight Fluor NHS-Ester, 5 x 15 μg-Fläschchen; Borat-Puffer (0,67 M), 1 ml; Aufreinigungsharz, 5 ml; 5 Spin-Säulen für Mikrozentrifugen; 10 Mikrozentrifugenröhrchen
Produkttyp Labeling Kit
Menge 5 reactions
Inhalt und Lagerung Lagerung des DyLight NHS-Esters bei -20 °C. Alle anderen Kitkomponenten bei 4 °C lagern.
Anregung/Emission 401/421
Kennzeichnungsmaßstab 100 μg
Produktlinie DyLight
Chemische Reaktivität Amin
Marker oder Farbstoff Dylight 405
Farbe Blau
Labeling Target Antikörper, Proteine
Markertyp DyLight™