Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 800 NHS Ester
Artikelnummer. 11809380 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 × 50 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Stück
Product Code. 11809380
Brand: Thermo Scientific™ 46422
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Markieren Sie Antikörper oder andere Proteine als Sonden für Fluoreszenz-Bildgebungsassays mit dem gesamten Spektralbereich von NHS-Ester-aktivierten DyLight Farbstoffen.
Aminreaktive Thermo Scientific™ DyLight Farbstoffe sind NHS-Ester-aktivierte DyLight Fluorophore für die Fluoreszenzmarkierung von Antikörpern und anderen Proteinen zur Verwendung als molekulare Sonden für die zelluläre Bildgebung und andere Fluoreszenz-Nachweismethoden.
Die DyLight Farbstoffe haben bei vielen Anwendungen eine höhere Fluoreszenzintensität und Photostabilität als Alexa™, CyDye™ und LI-COR™ Farbstoffe und bleiben über einen breiten pH-Bereich (pH 4 bis 9) stark fluoreszierend. Darüber hinaus ermöglicht die Wasserlöslichkeit der DyLight Farbstoffe ein hohes Farbstoff-zu-Protein-Verhältnis ohne Präzipitation während der Konjugation.
Besondere Merkmale:
  • Helligkeit: Die hohe Fluoreszenzintensität sorgt für eine hervorragende Sensitivität und erfordert weniger Konjugat
  • Photostabilität: Die außergewöhnliche Beständigkeit gegen Photobleichung ermöglicht eine Fluoreszenz-Bildgebung unter anspruchsvollsten Bedingungen (z. B. strukturierte Beleuchtung, 4Pi-Mikroskopie)
  • Instrumentenkompatibilität: Die Emissionsspektren stimmen mit den wichtigsten Ausgabewellenlängen gängiger Fluoreszenzinstrumente überein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Menge 5 × 50 μg
Produkttyp Farbstoff
Löslichkeit DMF (Dimethylformamid)
Inhalt und Lagerung Getrocknet lagern bei -20 °C.
Chemische Reaktivität Amin
Reaktiver Teil Aktiv-Ester, Succinimidylester, NHS-Ester
Marker oder Farbstoff Dylight™ 800
Markertyp DyLight Fluore
Produktlinie DyLight
Emission 794
Anregung 777
Markierungsziel Proteine
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • DyLight 800 NHS Ester,5 x 50 ug
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: DyLight Reactive Dyes